Learn More
Etilenbis(bromuro de isotiouronio), 98 %
Código de producto. 11326996
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11326996 25 g 25 g
11316996 5 g 5 g
11336996 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11326996
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L06784.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6943-65-3
Fórmula molecular C4H12Br2N4S2
Peso molecular (g/mol) 340.096
Número MDL MFCD00035055
Clave InChI VABTXEYLYWGJRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylenediisothiouronium dibromide, ethylene diisothiouronium dibromide, ethylenediisothiourea dihydrobromide, ethylene diisothiourea dihydrobromide, pseudourea, 2,2-ethylenedithiodi-, dihydrobromide, 2,2'-ethylenebisisothiouronium dibromide, carbamimidothioic acid, 1,2-ethanediyl ester, dihydrobromide, ethylenebis isothiouronium bromide, 2,2'-ethylene-bis-2-thiopseudourea , dihydrobromide, pseudourea, 2,2'-ethylenebis 2-thio-, dihydrobromide
PubChem CID 81370
Nombre IUPAC carbamimidotioato de 2-carbamimidoilsulfaniletilo;dihidrobromuro
SMILES C(CSC(=N)N)SC(=N)N.Br.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenebis(isothiouronium bromide)
Punto de fusión 224°C to 226°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3914616
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.09
Porcentaje de pureza 98%