Learn More
Ethylene glycol, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Código de producto. 15650960 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 500 mL
20 L
30 kg
4 x 2.5 L
225 kg
Envase:
Bidón de metal
Frasco de polietileno
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
20 litros
225 Kg
30 Kg
5 litros
500 ml
paquete de 4
paquete de 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15650960 20 L Lata de acero inoxidable 20 litros
15600970 500 mL Frasco de polietileno 500 ml
15630960 1 L Frasco de polietileno 1 litro
15640960 2.5 L Frasco de polietileno 2.50 litro
15620970 6 x 500 mL Frasco de polietileno paquete de 6
15610970 5 L Frasco de polietileno 5 litros
15690960 4 x 2.5 L Frasco de polietileno paquete de 4
15680960 30 kg Lata de acero inoxidable 30 Kg
15670960 225 kg Bidón de metal 225 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15650960 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 10246620L
Solicitar formato a granel o personalizado
Grado de reactivo,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-21-1
Fórmula molecular C2H6O2
Peso molecular (g/mol) 62.068
Número MDL MFCD00002885
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene glycol
Punto de fusión -13°C (literature)
Nombre de nota Reagent Grade, ≥99%
% máx. CAS 100.0000%
Densidad 1.113 g/mL at 25 °C(lit.)
Punto de ebullición 197°C
Cantidad 20 L
Temperatura de inflamación 111°C
Envase Lata de acero inoxidable
Fórmula lineal HOCH2CH2OH
Beilstein 505945
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.07
Porcentaje de pureza >99%
Grado Reactivo