Learn More
Etilenglicol, puriss. p.a., react. farmacopea Eur., ≥ 99,5 %, Honeywell™ Riedel-de Haen™
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
5 litros
paquete de 6
Descripción
- Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
- Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylene Glycol |
| pH | Neutral |
| Punto de fusión | -12°C |
| Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1.113g/mL at 25°C |
| Punto de ebullición | 197°C |
| Cantidad | 6 x 1 L |
| Límite de explosión | 0.153 |
| Temperatura de inflamación | 111°C (231.8°F) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ethylene glycol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Ethylene glycol