Learn More
Ácido etilenglicol-O,O'-bis(2-aminoetil)-N,N,N',N'-tetraacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid is a chelating agent used for making complexes, especially for calcium ions, which help to determine calcium in the presence of magnesium. It can be used experimentally for treating animals possessing cerium poisoning. It is useful in the separation of thorium from monazite. It also acts as a buffer and is used in protein purification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido etilenglicol-O,O′-bis(2-aminoetil)-N,N,N′,N′-tetraacético es un agente quelante utilizado para la elaboración de complejos, especialmente para iones de calcio, que ayudan a determinar el calcio en presencia de magnesio. Se puede utilizar experimentalmente para tratar animales con envenenamiento por cerio. Es útil en la separación del torio de la monazita. También actúa como tampón y se utiliza en la purificación de proteínas.
Solubilidad
Soluble en solución de hidróxido sódico 0,1 M. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, álcali, metales alcalinotérreos y muchos productos químicos reactivos orgánicos e inorgánicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid |
| Punto de fusión | ∼242°C (decomposition) |
| Cantidad | 10 g |
| Beilstein | 1717370 |
| Índice Merck | 14,3529 |
| Información de solubilidad | Soluble in 0.1M sodium hydroxide solution. Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 380.35 |
| Porcentaje de pureza | 97% |