Learn More
Etilenglicol, Fisher BioReagents™
Código de producto. p-25754
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
4 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10011073 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10532595 4 L Frasco de vidrio 4 LT
2 options
Código de producto. 10011073
Marca: Fisher BioReagents BP2301
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 107-21-1 | C2H6O2 | 62.068 g/mol
Ethylene Glycol
Debido a su propiedad como anticongelante, el etilenglicol puede utilizarse para el almacenamiento de enzimas a bajas temperaturas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-21-1
Fórmula molecular C2H6O2
Peso molecular (g/mol) 62.068
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene Glycol
pH 5.5 to 7.5
Punto de fusión -13°C
Color Incolora
Información de descomposición >500°C
Densidad 1.113g/cm³
Punto de ebullición 196°C
Cantidad 1 L
Identificación Pass Test
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido viscoso
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Ácido valorable 0.002mEq/g max.
Fórmula lineal HOCH2CH2OH
Presión de vapor 0.12mmHg at 20°C
Viscosidad 21 cP at 20°C
Agua 0.5% max.
Índice Merck 15, 3852
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.06
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylene glycol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.