Learn More
Etileno glicol dimetil éter, +99 %, puro, estabilizado con BHT, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylene glycol dimethyl ether |
| pH | 6 to 7.5 (1:9) |
| Punto de fusión | -69.0°C |
| Nombre de nota | Stabilized with BHT |
| CAS | 128-37-0 |
| Densidad | 0.8670g/mL |
| Punto de ebullición | 84.0°C to 86.0°C |
| Cantidad | 2.5 L |
| Temperatura de inflamación | −6°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ethylene glycol dimethyl ether
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.