Learn More
Etileno glicol dimetil éter, +99 %, puro, estabilizado con BHT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10247752 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10247752 25 L Bidón de metal 25 LT
10396550 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10396550 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10696682 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10696682 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10606692 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10606692 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10247752 25 L Bidón de metal 25 LT
8 options
Código de producto. 10247752
Proveedor: Thermo Scientific Acros 118450250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene glycol dimethyl ether
pH 6 to 7.5 (1:9)
Punto de fusión -69.0°C
Nombre de nota Stabilized with BHT
CAS 128-37-0
Densidad 0.8670g/mL
Punto de ebullición 84.0°C to 86.0°C
Cantidad 25 L
Temperatura de inflamación −6°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Bidón de metal
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3785 to 1.3805
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Gravedad específica 0.867
Fórmula lineal CH3OCH2CH2OCH3
Viscosidad 1.1 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 467
Agua 0.1% max. (K.F.)
Fieser 01,267; 02,143; 16,229
Índice Merck 15, 3245
Sinónimo monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.12
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylene glycol dimethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.