Learn More
Etilenglicol diacetato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10347930 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 litros
2.50 litro
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10347930 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10022400 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10127353 10 L Tambor de plástico 10 litros
3 options
Código de producto. 10347930
Marca: Thermo Scientific Acros 176220025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-55-7 | C6H10O4 | 146.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-55-7
Fórmula molecular C6H10O4
Peso molecular (g/mol) 146.14
Número MDL MFCD00008718
Clave InChI JTXMVXSTHSMVQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene glycol diacetate, 1,2-diacetoxyethane, glycol diacetate, ethylene diacetate, ethanediol diacetate, 1,2-ethanediol, diacetate, 1,2-ethanediol diacetate, ethylene glycol, diacetate, ethylene diethanoate, aptex donor h-plus
PubChem CID 8121
Nombre IUPAC 2-acetiloxietil acetato
SMILES CC(=O)OCCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene glycol diacetate
Punto de fusión -41°C
Densidad 1.1200g/mL
Punto de ebullición 186°C to 187°C
Temperatura de inflamación 82°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CO2CH2CH2O2CCH3
Índice de refracción 1.4142 to 1.4162
Cantidad 2.5 L
Beilstein 02, 142
Índice Merck 15, 3853
Gravedad específica 1.12
Información de solubilidad Solubility in water: 160g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene,miscible with ethanol and acetone
Viscosidad 2.58 mm2/s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido