Learn More
Etilenglicol d6, 98 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051941
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11384328 1 g 1 g
11374328 5 g 5 g
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11384328
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042288.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 15054-86-1 | C2H6O2 | 68.11 g/mol
It is used in synthetic materials and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15054-86-1
Fórmula molecular C2H6O2
Peso molecular (g/mol) 68.11
Número MDL MFCD00078666
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UFSLNRCZSA-N
Sinónimo ethylene glycol-d6, 1,1,2,2-2h4 ethane-1,2-2h2 diol, 1,2-ethane-1,1,2,2-d4-diol-d2, 2 h? ethane-1,2-di 2 h ol, ethylen-d4 glycol-d2, ethylene glycol d6, ethylene glycol-d6, 98 atom % d, ethylene glycol-d6 >99.0 atom % d
PubChem CID 2733139
Nombre IUPAC (²H₄)etano-1,2-di(²H)ol
SMILES [2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene glycol-d6
Forma física Líquido
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.189 g/mL
Temperatura de inflamación 111 °C (232 °F)
Olor Inodoro
Cantidad 1 g
Punto de ebullición De 86 °C a 87 °C (8 mmHg)
Información de solubilidad Soluble in water,methanol,DMSO
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.02
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Product Identifier
  • Ethylene glycol-d(6)
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethylene glycol