Learn More
Etilenglicol, + 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylene glycol |
| Punto de fusión | -13°C |
| Nombre de nota | 99+% |
| Información de descomposición | >500°C |
| Densidad | 1.1130g/mL |
| Punto de ebullición | 196.0°C to 198.0°C |
| Cantidad | 1 L |
| Temperatura de inflamación | 116°C (240.8°F) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ethylene glycol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.