Learn More
Etilenglicol, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10419033 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
25 litros
Código de producto. 10419033
Marca: Thermo Scientific Acros 295530250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-21-1 | C2H6O2 | 62.068 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-21-1
Fórmula molecular C2H6O2
Peso molecular (g/mol) 62.068
Número MDL MFCD00002885
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene glycol
Punto de fusión -13.0°C
Densidad 1.1130g/mL
Punto de ebullición 196.0°C to 198.0°C
Cantidad 25 L
Temperatura de inflamación 116°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Bidón de metal
Forma física Líquido viscoso
Índice de refracción 1.4300 to 1.4330
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Gravedad específica 1.113
Fórmula lineal HOCH2CH2OH
Viscosidad 21 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 465
Agua 0.1% max. (K.F.)
Fieser 01,375; 05,296; 09,217; 15,156
Índice Merck 15, 3852
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with acetic acid, acetone, glycerol,, pyridine, lower aliphatic alcohols,, aldehydes and ketones, slightly soluble in ether, practically insoluble in benzene and hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.06
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Analítica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylene glycol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.