Learn More
7-hidroxi-4-oxo-4H-cromeno-2-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2704947
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10354222 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10532092 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10354222 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB10085DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 23866-72-0
Fórmula molecular C12H10O5
Peso molecular (g/mol) 234.21
Número MDL MFCD00100382
Clave InChI RKIMFICEWCXBCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 7-hydroxy-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylate, 4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 7-hydroxy-4-oxo-, ethyl ester, chembl82749, 2-ethoxycarbonyl-7-hydroxychromone, ethyl 7-hydroxy-4-oxo-4h-chromen-2-carboxylate, 7-hydroxy-4-oxo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid ethyl ester, 7-hydroxy-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylic acid ethyl ester, 4h-1-benzopyran-2-carboxylicacid, 7-hydroxy-4-oxo-, ethyl ester, maybridge1_002082, 7-hydroxy-4-oxo-4h-chromen-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 5376802
Nombre IUPAC etilo 7-hidroxi-4-oxocromeno-2-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=O)C2=CC=C(O)C=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 7-hydroxy-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.21
Porcentaje de pureza 97%