Learn More
Etil 6-cloroimidazo[1,2-b]piridazina-2-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 6-chloroimidazo[1, 2-b]pyridazine-2-carboxylate |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.63 |
| Porcentaje de pureza | 97% |