Learn More
etilo5-(4-clorofenil)-2-formil-3-furoato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2704803
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
10792323 1 g 1 g
10138754 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 10792323
Marca: Thermo Scientific Maybridge SP00067DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175276-64-9
Fórmula molecular C14H11ClO4
Peso molecular (g/mol) 278.688
Número MDL MFCD00275550
Clave InChI XFOQMTOCKSVCBO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2798516
Nombre IUPAC etilo 5-(4-clorofenil)-2-formilfurano-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(OC(=C1)C2=CC=C(C=C2)Cl)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ethyle5-(4-chlorophenyl)-2-formyl-3-furoate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo ethyl 5-4-chlorophenyl-2-formyl-3-furoate, ethyl 5-4-chlorophenyl-2-formylfuran-3-carboxylate, ethyl5-4-chlorophenyl-2-formyl-3-furoate, 3-furancarboxylic acid,5-4-chlorophenyl-2-formyl-, ethyl ester, 3-furancarboxylic acid,5-4-chlorophenyl-2-formyl-,ethyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.69
Porcentaje de pureza 97%