Learn More
2-Cianoacrilato de etilo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11975621 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11975621 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 11975621
Marca: Thermo Scientific Acros 434450050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-cyanoacrylate
CAS 7085-85-0
Punto de fusión -20.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0400g/mL
Punto de ebullición 54.0°C to 56.0°C
Temperatura de inflamación 85°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H7NO2
Fórmula lineal CNC(=CH2)COOCH2CH3
Número MDL MFCD00045615
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,3842
Gravedad específica 1.04
Sinónimo ethyl 2-cyanoacrylate, ethyl cyanoacrylate, 2-propenoic acid, 2-cyano-, ethyl ester, unii-2g95foh7sf, ccris 1693, acrylic acid, 2-cyano-, ethyl ester, 2g95foh7sf, 2-cyanoacrylic acid ethyl ester, 2-propenoic acid,2-cyano-, ethyl ester, dsstox_cid_5279
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in methyl ethyl ketone, toluene, acetone,, dmf, nitromethane
Clave InChI FGBJXOREULPLGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C(=C)C#N
Nombre IUPAC 2-cianoprop-2-enoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 125.13
PubChem CID 81530
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.13
Concentration or Composition (by Analyte or Components) puede contener cantidades variables de material polimerizado
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 2-cyanoacrylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.