Learn More
Cetona de vinilo etílico, 97 %, estabilizada, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044501
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11386996
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L06829.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1629-58-9 | C5H8O | 84.118 g/mol
Ethyl vinyl ketone is used as reagent for annulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La cetona de vinilo etílico se utiliza como reactivo para la anulación.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en la mayoría de los disolventes orgánicos.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1629-58-9
Fórmula molecular C5H8O
Peso molecular (g/mol) 84.118
Número MDL MFCD00009316
Clave InChI JLIDVCMBCGBIEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-penten-3-one, ethyl vinyl ketone, ethylvinylketone, 1-pentene-3-one, ethylvinyl ketone, pentenone, ketone, ethyl vinyl, vinyl ethyl ketone, unii-r0053y1az7, fema no. 3382
PubChem CID 15394
Nombre IUPAC pent-1-en-3-ona
SMILES CCC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl vinyl ketone
Nombre de nota stabilized
Densidad 0.844
Punto de ebullición 103°C to 104°C
Temperatura de inflamación −6°C (21°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.42
Cantidad 5 g
Número UN UN3286
Beilstein 1735857
Información de solubilidad Insoluble in water; soluble in most organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 97%