Learn More
Vanillato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044314
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397595 10 g 10 g
11307605 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397595 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05798.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 617-05-0 | C10H12O4 | 196.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 617-05-0
Fórmula molecular C10H12O4
Peso molecular (g/mol) 196.20
Número MDL MFCD00017269
Clave InChI MWAYRGBWOVHDDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl vanillate, vanillic acid, ethyl ester, 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, ethyl ester, unii-v38jk4z93o, 3-methoxy-4-hydroxybenzoic acid, ethyl ester, m-anisic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester, vanilicacidethylester, ethyl 4-hydroxy-3-methoxy-benzoate, ethylvanillate
PubChem CID 12038
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-metoxibenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(O)C(OC)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl vanillate
Punto de fusión 42°C to 46°C
Punto de ebullición 293°C
Cantidad 10 g
Beilstein 2100025
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.2
Porcentaje de pureza 97%