Learn More
Valerato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10065660 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10065660 100 g Frasco de vidrio 100 g
10156940 5 g Frasco de vidrio 5 g
10474125 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10065660 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 410471000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 539-82-2 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 539-82-2
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.19
Número MDL MFCD00009479
Clave InChI ICMAFTSLXCXHRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl valerate, ethyl n-valerate, pentanoic acid, ethyl ester, valeric acid, ethyl ester, ethylvalerate, ethyl valerianate, pentanoic acid ethyl ester, n-valeric acid ethyl ester, valeric acid, ethyl ester 8ci, fema no. 2462
PubChem CID 10882
Nombre IUPAC pentanoato de etilo
SMILES CCCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl valerate
Color Incolora
Densidad 0.8700g/mL
Punto de ebullición 145°C
Temperatura de inflamación 37°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3COOC2H5
Índice de refracción 1.3990 to 1.401
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 10090
Gravedad específica 0.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl valerate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.