Learn More
Estearato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-132587 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
25 GR
5 g
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10092620 5 g Frasco de vidrio 5 g
10378150 25 g Frasco de vidrio 25 GR
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10092620
Brand: Thermo Scientific Acros 207480050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 111-61-5 | C20H40O2 | 312.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111-61-5
Fórmula molecular C20H40O2
Peso molecular (g/mol) 312.52
Número MDL MFCD00009006
Clave InChI MVLVMROFTAUDAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl stearate, stearic acid ethyl ester, octadecanoic acid, ethyl ester, ethyl n-octadecanoate, stearic acid, ethyl ester, dicyclohexylammonium sulfate, unii-c64rtc734w, fema no. 3490, ethyl-stearate, ethyloctadecanoate
PubChem CID 8122
ChEBI CHEBI:84936
Nombre IUPAC octadecanoato de etilo
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethyl stearate
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 30°C to 39°C
Color Blanco
Punto de ebullición 213°C to 215°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)16CO2C2H5
Cantidad 5 g
Beilstein 02, 379
Índice Merck 15, 8930
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.52
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Masa cristalina