Learn More
Etilo (S)-(-)-4-cloro-3-hidroxibutirato, 98 %, ee 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309405
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11309405 5 g 5 g
11399395 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11309405
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L18554.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 86728-85-0 | C6H11ClO3 | 166.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86728-85-0
Fórmula molecular C6H11ClO3
Peso molecular (g/mol) 166.60
Número MDL MFCD00211241
Clave InChI ZAJNMXDBJKCCAT-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo ethyl s-4-chloro-3-hydroxybutyrate, ethyl s---4-chloro-3-hydroxybutyrate, ethyl s---4-chloro-3-hydroxybutanoate, ethyl 3s-4-chloro-3-hydroxybutanoate, ethyl s-4-chloro-3-hydroxybutanoate, s-4-chloro-3-hydroxybutyrate, s-4-chloro-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, s-4-chloro-3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester, s-ethyl 4-chloro-3-hydroxybutanoate
PubChem CID 7019277
Nombre IUPAC Etil (3S)-4-cloro-3-hidroxibutanoato
SMILES CCOC(=O)C[C@H](O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (S)-(-)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
Densidad 1.19
Punto de ebullición 93°C to 95°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Notas del porcentaje del ensayo ee 98%
Índice de refracción 1.453
Cantidad 5 g
Rotación óptica −14° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.61
Porcentaje de pureza 98%