Learn More
L-tartato de (R)-nipecotato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl (R)-nipecotate L-tartrate |
| Punto de fusión | 157°C to 159°C |
| Cantidad | 1 g |
| Rotación óptica | +10° (c=5 in Water) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 307.3 |
| Porcentaje de pureza | 98% |