Learn More
Etilo (R)-(+)-4-cloro-3-hidroxibutirato, 97 %, ee 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7047290
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11379395 1 g 1 g
11389395 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11379395
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L18553.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 90866-33-4 | C6H11ClO3 | 166.601 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90866-33-4
Fórmula molecular C6H11ClO3
Peso molecular (g/mol) 166.601
Número MDL MFCD00211242
Clave InChI ZAJNMXDBJKCCAT-RXMQYKEDSA-N
Sinónimo ethyl r-+-4-chloro-3-hydroxybutyrate, r-ethyl 4-chloro-3-hydroxybutanoate, ethyl 3r-4-chloro-3-hydroxybutanoate, ethyl r-4-chloro-3-hydroxybutyrate, ethyl r-+-4-chloro-3-hydroxybutanoate, r-4-chloro-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, s-4-chloro-3-hydroxy-butyric acid ethyl ester, r-4-chloro-3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester, ethyl r-4-chloro-3-hydroxybutanoate, butanoic acid, 4-chloro-3-hydroxy-, ethyl ester, 3r
PubChem CID 2734445
Nombre IUPAC Etilo (3R)-4-cloro-3-hidroxibutanoato
SMILES CCOC(=O)CC(CCl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (R)-(+)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
Densidad 1.19
Punto de ebullición 93°C to 95°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Notas del porcentaje del ensayo 96 % ee
Índice de refracción 1.453
Cantidad 1 g
Rotación óptica +14° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.61
Porcentaje de pureza 97%