missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-2-hidroxi-4-fenilbutirato de etilo, 98 %

Código de producto. p-7053815
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
15438068 5 g 5 g
15448068 25 g 25 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15438068

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H61507.06

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 90315-82-5
Fórmula molecular C12H16O3
Peso molecular (g/mol) 208.257
Número MDL MFCD00077794
Clave InChI ZJYKSSGYDPNKQS-LLVKDONJSA-N
Sinónimo ethyl r-2-hydroxy-4-phenylbutyrate, r-ethyl 2-hydroxy-4-phenylbutanoate, ethyl 2r-2-hydroxy-4-phenylbutanoate, ethyl r---2-hydroxy-4-phenylbutyrate, r---2-hydroxy-4-phenylbutyrate ethyl ester, qp7iwh2qox, unii-qp7iwh2qox, r-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid ethyl ester, r-hpbe, r-2-hydroxy-4-phenyl butyric acid ethyl ester
PubChem CID 2733848
Nombre IUPAC (2R)-2-hidroxi-4-fenilbutanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ethyl (R)-2-hydroxy-4-phenylbutyrate
Color Incolora
Densidad 1.075 g/mL
Punto de ebullición 212°C
Temperatura de inflamación 150°C (302°F)
Índice de refracción 1.504
Cantidad 5 g
Beilstein 3590943
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.