Learn More
Pirazolo[1,5-a]pirimidina-3-carboxilato de etilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15428725
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15428725 250 mg 250 miligramos
15426877 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15428725
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33977.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115932-00-8
Fórmula molecular C9H9N3O2
Peso molecular (g/mol) 191.19
Número MDL MFCD00847745
Clave InChI JEMAMNBFHPIPCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid ethyl ester, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid, ethyl ester, 3-ethoxycarbonyl pyrazolo 1,5-a pyrimidine, ethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate, ethyl pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate,, pubchem20847, ethyl pyrazolo 1,5-a pyrim-idine-3-carboxylate, ethyl 8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate
PubChem CID 7021267
Nombre IUPAC pirazolo[1,5-a]pirimidina-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=C2N=CC=CN2N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Punto de fusión 210°C to 212°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.19
Porcentaje de pureza 95%