Learn More
Cloruro de oxalilo etílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl oxalyl chloride |
| Densidad | 1.2200g/mL |
| Punto de ebullición | 135°C |
| Temperatura de inflamación | 41°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | ClCOCO2C2H5 |
| Índice de refracción | 1.4160 to 1.418 |
| Cantidad | 25 mL |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ethyl oxalyl chloride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.