Learn More
Cloruro de oxalilo etílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022057
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 11437616
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14653.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4755-77-5 | C4H5ClO3 | 136.531 g/mol
Ethyl oxalyl chloride is used in the synthesis of 2-oxo-3-alkenoic esters and alpha-keto ester in good yield. It acts as a reactant in the preparation of oxyoxalamide derivatives as an epoxide hydrolase inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de oxalilo etílico se utiliza en la síntesis de ésteres 2-oxo-3-alquenoicos y alfa-cetoésteres en buena producción. Actúa como reactante en la preparación de derivados de oxioxalamida como inhibidor de la epóxido hidrolasa.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con bases, agentes oxidantes y alcoholes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4755-77-5
Fórmula molecular C4H5ClO3
Peso molecular (g/mol) 136.531
Número MDL MFCD00000706
Clave InChI OWZFULPEVHKEKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl chlorooxoacetate, ethyl oxalyl chloride, ethyl chloroglyoxylate, ethoxalyl chloride, ethyl oxalyl monochloride, acetic acid, chlorooxo-, ethyl ester, oxalic acid monoethyl ester chloride, monoethyl oxaloyl chloride, oxalyl chloride, ethyl ester, ethyl chlorocarbonyl formate
PubChem CID 20884
Nombre IUPAC 2-cloro-2-oxoacetato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl oxalyl chloride
Densidad 1.226
Punto de ebullición 134°C to 135°C
Temperatura de inflamación 41°C (105°F)
Fórmula lineal ClCOCO2CH2CH3
Índice de refracción 1.416
Cantidad 25 g
Número UN UN2920
Beilstein 506725
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.53
Porcentaje de pureza 98%