Learn More
Etil morfolinoacetato, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-130932 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10088841 5 g Frasco de vidrio 5 g
10742633 25 g Frasco de vidrio 25 GR
2 options
Código de producto. 10088841
Marca: Thermo Scientific Acros 350910050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 3235-82-3
Fórmula molecular C8H15NO3
Peso molecular (g/mol) 173.21
Número MDL MFCD00023375
Clave InChI SITMDWHJQROIPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-morpholinoacetate, 4-morpholineacetic acid, ethyl ester, ethyl morpholinoacetate, ethyl 2-morpholin-4-yl acetate, morpholin-4-yl-acetic acid ethyl ester, ethyl 4-morpholineacetate, ethyl-2-morpholinoacetate, ethyl 4-morpholinylacetate, ethyl morpholin-4-ylacetate, morpholinoacetic acid ethyl ester
PubChem CID 2734105
Nombre IUPAC etil 2-morfolin-4-ilacetato
SMILES CCOC(=O)CN1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl morpholinoacetate
Nombre de nota 98%
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4535 to 1.4555
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl morpholinoacetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.