Learn More
Etilmetilcetona, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
2.5 l
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2.50 litro
25 litros
Descripción
Etilmetilcetona, certificado AR de análisis
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | -87°C |
| Color | Incolora |
| Punto de ebullición | 80°C |
| Envase | Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico |
| Cantidad | 1 L |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 72.11g/mol |
| Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2-Butanone
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.