Learn More
Etil metacrilato, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10092920 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 g
10092920 1 kg 1 KG
15720839 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 10092920
Marca: Thermo Scientific Acros 215830010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 97-63-2 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-63-2
Fórmula molecular C6H10O2
Peso molecular (g/mol) 114.14
Número MDL MFCD00009161
Clave InChI SUPCQIBBMFXVTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl methacrylate, ethyl 2-methylacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, methacrylic acid ethyl ester, ethyl 2-methyl-2-propenoate, ethyl 2-methacrylate, rhoplex ac-33, methacrylic acid, ethyl ester, rcra waste number u118, 2-methylacrylic acid, ethyl ester
PubChem CID 7343
Nombre IUPAC etil 2-metilprop-2-enoato
SMILES CCOC(=O)C(=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl methacrylate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -75.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 118.0°C to 119.0°C
Temperatura de inflamación 15°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=C(CH3)CO2C2H5
Índice de refracción 1.4130 to 1.4150
Cantidad 1 kg
Beilstein 02, 423
Gravedad específica 0.91
Información de solubilidad Solubility in water: 4g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in acetone,slightly soluble in chloroform,miscible in ether and ethanol
Estabilizante 10 to 20ppm MEHQ
Viscosidad 0.63 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido