Learn More
(+/-)-Mandelato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023642
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11408007 25 g 25 g
11418007 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11408007
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17412.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 774-40-3 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 774-40-3
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.203
Número MDL MFCD00004494
Clave InChI SAXHIDRUJXPDOD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl mandelate, ethyl phenylglycolate, mandelic acid, ethyl ester, dl-mandelic acid ethyl ester, mandelic acid ethyl ester, ethyl dl-mandelate, mandelsaeureaethylester, ethyl hydroxy phenyl acetate, mandelsaeureaethylester german, +-ethyl mandelate
PubChem CID 13050
ChEBI CHEBI:38750
Nombre IUPAC 2-hidroxi-2-fenilacetato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(C1=CC=CC=C1)O
Specifications
Nombre del producto químico o material (+/-)-Ethyl mandelate
Densidad 1.115
Punto de ebullición 253°C to 255°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza 97%