Learn More
Malonato de ácido de etilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7020611
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11410463 10 g 10 g
11420463 50 g 50 g
11430463 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11410463
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12627.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1071-46-1 | C5H8O4 | 132.115 g/mol
Ethyl hydrogen malonate is used as a reactant for the preparation of tetramic acids through Dieckmann ring closure and organocatalytic decarboxylative Doebner-Knoevenagel reactions. It is involved in the acylation reactions and Knoevenagel condensation with aldehydes. It is also used in the preparation of gamma-lactones from olefins by intermolecular carbolactonization in presence of Mn(III) acetate as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El malonato de ácido de etilo se utiliza como reactante para la preparación de ácidos tetrámicos mediante el cierre de anillos de Dieckmann y las reacciones organocatalizadoras y descarboxilativas de Doebner-Knoevenagel. Participa en las reacciones de acilación y en la condensación de Knoevenagel con aldehídos. También se utiliza en la preparación de gamma-lactonas a partir de olefinas mediante la carbolactonización intermolecular en presencia de acetato de Mn(III) como catalizador.
Solubilidad
Miscible con agua, cloroformo y otros disolventes.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1071-46-1
Fórmula molecular C5H8O4
Peso molecular (g/mol) 132.115
Número MDL MFCD00020490
Clave InChI HGINADPHJQTSKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl hydrogen malonate, monoethyl malonate, monoethyl malonic acid, mono-ethyl malonate, monoethyl hydrogen malonate, malonic acid monoethyl ester, ethoxycarbonyl acetic acid, 2-ethoxycarbonyl acetic acid, 3-ethoxy-3-oxo-propanoic acid, ethylhydrogenmalonate
PubChem CID 70615
ChEBI CHEBI:86907
Nombre IUPAC ácido 3-etoxi-3-oxopropanoico
SMILES CCOC(=O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl hydrogen malonate
Densidad 1.119
Punto de ebullición 106°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal HO2CCH2CO2CH2CH3
Índice de refracción 1.4295
Cantidad 10 g
Beilstein 1758845
Información de solubilidad Miscible with water,chloroform and other solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.12
Porcentaje de pureza 96%