missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clorhidrato de hidrazinoacetato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7040297
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15406518 5 g 5 g
15416518 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15406518 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60042.06
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 6945-92-2 | C4H11ClN2O2 | 154.59 g/mol

Ethyl hydrazinoacetate hydrochloride has been used in the preparation of three novel copper(II) complexes as condensation derivatives of 2-pyridinecarboxaldehyde, 2-acetylpyridine and 2-quinolinecarboxaldehyde.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El clorhidrato de hidrazinoacetato de etilo se ha utilizado en la preparación de tres complejos nuevos de cobre (II) como derivados de condensación de 2-piridinacarboxaldehído, 2-acetilpiridina y 2-quinolincarboxaldehído.

Notas
Almacenar en condiciones secas y frías. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 6945-92-2
Fórmula molecular C4H11ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 154.59
Número MDL MFCD00012923
Clave InChI HZZRIIPYFPIKHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl hydrazinoacetate hydrochloride, ethyl 2-hydrazinylacetate hydrochloride, ethyl hydrazinoacetate hcl, hydrazino-acetic acid ethyl ester hcl, 2-hydrazinyl acetic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-hydrazinylacetate hcl, ethyl 2-hydrazinoacetate hydrochloride, acetic acid, hydrazino-, ethyl ester, monohydrochloride, acetic acid, ethyl ester, monohydrochloride, c4h10n2o2.clh
PubChem CID 11593468
Nombre IUPAC 2-hidrazinilacetato de etilo; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].CCOC(=O)CNN

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ethyl hydrazinoacetate hydrochloride
Punto de fusión 152°C to 154°C
Fórmula lineal H2NNHCH2CO2C2H5·HCl
Cantidad 5 g
Beilstein 3912112
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.6
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.