Learn More
Heptafluorobutirato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452758
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. 11452758
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16742.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 356-27-4 | C6H5F7O2 | 242.093 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 356-27-4
Fórmula molecular C6H5F7O2
Peso molecular (g/mol) 242.093
Número MDL MFCD00000434
Clave InChI JVHJRIQPDBCRRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl heptafluorobutyrate, ethyl perfluorobutyrate, heptafluorobutyric acid ethyl ester, butanoic acid, heptafluoro-, ethyl ester, ethyl heptafluorobutanoate, ethyl perfluorobutanoate, ethyl heptafluoro-n-butyrate, butyric acid, heptafluoro-, ethyl ester, butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, ethyl ester, pubchem12539
PubChem CID 9644
Nombre IUPAC etilo 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoato
SMILES CCOC(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl heptafluorobutyrate
Punto de ebullición 95°C to 98°C
Temperatura de inflamación 14°C (57°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3272
Beilstein 1794634
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.09
Porcentaje de pureza 98%