Learn More
Formato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409003
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409003 2500 mL 2500 ml
11408940 100 mL 100 ml
11498993 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11409003 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11113.0F
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109-94-4 | C3H6O2 | 74.08 g/mol
Ethyl formate is used as a solvent for cellulose nitrate, cellulose acetate, greases and oils. It is also used as a flavor for lemonade and essences. It is involved in the fumigation of dried fruits, as an alternative to methyl bromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El formato de etilo se utiliza como disolvente para el nitrato de celulosa, el acetato de celulosa, grasas y aceites. También se utiliza como saborizante para limonada y esencias. Participa en la fumigación de frutas secas, como alternativa al bromuro de metilo.
Solubilidad
Miscible con agua, benceno, alcohol, éter, acetona y la mayoría de los disolventes orgánicos.
Notas
Sensible a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-94-4
Fórmula molecular C3H6O2
Peso molecular (g/mol) 74.08
Número MDL MFCD00003294
Clave InChI WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo areginal, formic acid, ethyl ester, ethyl methanoate, formic acid ethyl ester, aethylformiat, ethyl formic ester, ethylformate, ethylformiaat, formic ether, ethylformiat
PubChem CID 8025
ChEBI CHEBI:52342
Nombre IUPAC formato de etilo
SMILES CCOC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl formate
Punto de fusión -81°C
Densidad 0.921
pH 4.1
Punto de ebullición 52°C to 54°C
Temperatura de inflamación −19°C (−2°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Olor Fruit-like
Fórmula lineal HCO2CH2CH3
Índice de refracción 1.36
Cantidad 2500 mL
Número UN UN1190
Beilstein 906769
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,3807
Información de solubilidad Miscible with water,benzene,alcohol,ether,acetone and most organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.08
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido