Learn More
Etil etinil éter, solución al 40 % de peso en hexanos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10037782 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10037782 1 g Frasco de vidrio 1 g
10329120 5 g Frasco de vidrio 5 g
10105843 25 g Frasco de vidrio 25 g
3 options
Código de producto. 10037782
Marca: Thermo Scientific Acros 307390010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 927-80-0 | C4H6O | 70.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 927-80-0 , 92112-69-1
Fórmula molecular C4H6O
Peso molecular (g/mol) 70.09
Número MDL MFCD00009247
Clave InChI WMYNMYVRWWCRPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethoxyacetylene, ethoxyethyne, ethyl ethynyl ether, ethyne, ethoxy, ether, ethyl ethynyl, ethoxy-ethyne, ethyne, ethoxy-9ci, 1-ethoxyacetylene, ethoxyacetylene w/w solution in hexanes, ethoxy acetylene
PubChem CID 61239
Nombre IUPAC etinoxietano
SMILES CCOC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl ethynyl ether
Color Naranja a marrón
Densidad 0.7180g/mL
Punto de ebullición 55.0°C to 56.0°C
Temperatura de inflamación −28°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5OC≡CH
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.718
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Forma física Líquido