Learn More
Bromoacetato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-127436 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 GR
Código de producto. 10429640
Marca: Thermo Scientific Acros 158591000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 105-36-2 | C4H7BrO2 | 167 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-36-2
Número MDL MFCD00000191
Clave InChI PQJJJMRNHATNKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl bromoacetate, antol, ethyl bromacetate, bromoacetic acid ethyl ester, ethyl monobromoacetate, acetic acid, bromo-, ethyl ester, ethoxycarbonylmethyl bromide, bromoacetic acid, ethyl ester, ethyl alpha-bromoacetate, ethyl bromo acetate
PubChem CID 7748
Nombre IUPAC etil 2-bromoacetato
SMILES CCOC(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl bromoacetate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión -38.0°C
Densidad 1.5060g/mL
Punto de ebullición 159.0°C
Temperatura de inflamación 47°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H7BrO2
Fórmula lineal BrCH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.4500 to 1.4520
Cantidad 100 g
Beilstein 02, 214
Fieser 02,192; 13,60
Gravedad específica 1.506
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene and ether
Peso molecular (g/mol) 167
Formula Weight (peso de la fórmula) 167
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl bromoacetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.