Learn More
Bel-Art™ Hidrómetro de alcohol etílico
Código de producto. 17480264 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Alcohol Range:
Del 105 al 125%
Del 125 al 145%
Del 145 al 165%
Del 165 al 185%
Del 185 al 206%
Del 60 al 80%
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Alcohol Range unitSize
17480264 Del 60 al 80% cada uno
17490264 Del 105 al 125% cada uno
17400274 Del 125 al 145% cada uno
17410274 Del 145 al 165% cada uno
17420274 Del 165 al 185% cada uno
17430274 Del 185 al 206% cada uno
6 options
Código de producto. 17480264
Marca: Bel-Art™ B618074500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El hidrómetro de alcohol etílico Bel-Art™ se usa para determinar el grado de alcohol etílico de las bebidas espirituosas y está disponible en varios intervalos del 0 al 206 %.
  • 300 mm de longitud
  • Vidrio y lastre sin plomo
  • Fabricado según el Bureau of Internal Revenue del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos; las tolerancias indicadas para estos hidrómetros son las señaladas en la Circular 555 sobre las pruebas de hidrómetros del National Bureau of Standards
  • Serializados individualmente
  • Estandarización de temperatura: 15 °C (60 °F)
  • Inspeccionado a mano por nuestro equipo de calidad estadounidense
  • Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST
  • Nota: Los hidrómetros deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro y no deben someterse a temperaturas extremas.
Especificaciones
Tipo Hidrómetro
Exactitud ± 0,2 %
Longitud (métrico) 300 mm
Incluye Declaración de precisión
Material Lastre, vidrio
Longitud (imperial) 12 in
Tipo de lastre Sin plomo
Para utilizar con (aplicación) Determinación del grado de alcohol etílico de las bebidas espirituosas
Temperature of Standardization 15 °C
Alcohol Range Del 60 al 80%