Learn More
Acrilato de etilo, 99 %, estab. con ca 20 ppm 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022626
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
11448940 100 mL 100 ml
11432877 500 mL 500 ml
11442877 2500 mL 2500 ml
3 options
Código de producto. 11448940
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15493.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 140-88-5 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Ethyl acrylate is used in the syntheses of various pharmaceutical intermediates, textiles and non-woven fibers. It is widely used in the production of polymers including resins, plastics, rubber and denture material. It is actively involved in the preparation of dimethylaminoethylacrylate (DMAEA) which is used as a monomer to make flocculants for water treatment. It plays a vital role in the manufacture of water-based latex paints and adhesives, textile and paper coatings and leather finish resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el acrilato de etilo se utiliza en las síntesis de diversos productos farmacéuticos intermedios, textiles y fibras no tejidas. Se utiliza ampliamente en la producción de polímeros, incluidas las resinas, los plásticos, el caucho y el material de dentaduras postizas. Participa activamente en la preparación de dimetilaminoetilacrilato (DMAEA), que se utiliza como monómero para fabricar floculantes para el tratamiento del agua. Desempeña un papel fundamental en la fabricación de pinturas y adhesivos de látex a base de agua, revestimientos textiles y de papel, y resinas de acabado de cuero.
Solubilidad
miscible con etanol, éter etílico y cloroformo. Ligeramente miscible con agua y dimetil sulfóxido.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, aminas, peróxidos, ácido clorosulfónico, humedad y álcalis fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140-88-5
Fórmula molecular C5H8O2
Peso molecular (g/mol) 100.12
Número MDL MFCD00009188
Clave InChI JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl acrylate, acrylic acid ethyl ester, ethyl propenoate, 2-propenoic acid, ethyl ester, ethyl 2-propenoate, ethylacrylaat, ethylakrylat, etil acrilato, acrylic acid, ethyl ester, aethylacrylat
PubChem CID 8821
ChEBI CHEBI:82327
Nombre IUPAC etil prop-2-enoato
SMILES CCOC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl acrylate
Nombre de nota stabilized with ≈20ppm 4-methoxyphenol
Punto de fusión -71°C
Densidad 0.924
Punto de ebullición 99°C to 100°C
Temperatura de inflamación −1°C (30°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal CH2=CHCO2CH2CH3
Índice de refracción 1.406
Cantidad 100 mL
Número UN UN1917
Beilstein 773866
Índice Merck 14,3759
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ethyl ether and chloroform. Silghtly miscible with water and dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl acrylate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethyl acrylate