Learn More
Acrilato de etilo, 99,5 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3736419 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 litros
2,5 LT
25 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10132910 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10172860 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10539430 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
10247253 10 L Tambor de plástico 10 litros
4 options
Código de producto. 10132910
Marca: Thermo Scientific Acros 117980250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 140-88-5 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140-88-5 , 150-76-5
Fórmula molecular C5H8O2
Peso molecular (g/mol) 100.12
Número MDL MFCD00009188
Clave InChI JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl acrylate, acrylic acid ethyl ester, ethyl propenoate, 2-propenoic acid, ethyl ester, ethyl 2-propenoate, ethylacrylaat, ethylakrylat, etil acrilato, acrylic acid, ethyl ester, aethylacrylat
PubChem CID 8821
ChEBI CHEBI:82327
Nombre IUPAC etil prop-2-enoato
SMILES CCOC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl acrylate
Nombre de nota Stabilized
Punto de fusión -71°C
Densidad 0.9200g/mL
Punto de ebullición 99°C
Temperatura de inflamación 16°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.40% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHCO2C2H5
Índice de refracción 1.4050 to 1.407
Cantidad 25 mL
Beilstein 02, 399
Fieser 06,251; 13,272
Índice Merck 15, 3813
Gravedad específica 0.92
Información de solubilidad Solubility in water: 1.5% (25°C). Other solubilities: freely miscible with most organic solvents
Estabilizante 10 to 20ppm MEHQ
Viscosidad 0.58 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 99.50%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl acrylate, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.