Learn More
Acetoacetato de etilo glicol cetal, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7046226
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11353117 25 g 25 g
11363117 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11353117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13514.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6290-17-1
Fórmula molecular C9H16O4
Peso molecular (g/mol) 188.223
Número MDL MFCD00151819
Clave InChI GSIXJEIRJVOUFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-2,4-dimethyl-1,3-dioxolan-2-yl acetate, 1,3-dioxolane-2-acetic acid, 2,4-dimethyl-, ethyl ester, ethyl acetoacetate propylene glycol ketal, fraistone, ethyl 2,4-dimethyl-1,3-dioxolane-2-acetate, ethyl dimethyl dioxolane acetate, acetoacetic acid, ethyl ester, 1,2-propylene ketal, cis-and trans-ethyl 2,4-dimethyl-1,3-dioxolane-2-acetate, ethyl 2,4-dimethyl-1,3-dioxolan-2-yl acetate, 2,4-dimethyl-1,3-dioxolane-2-acetic acid ethyl ester
PubChem CID 95392
Nombre IUPAC 2-(2,4-dimetil-1,3-dioxolan-2-il)acetato de etilo
SMILES CCOC(=O)CC1(OCC(O1)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl acetoacetate propylene glycol ketal
Punto de ebullición 90°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Índice de refracción 1.428
Cantidad 25 g
Beilstein 138927
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.23
Porcentaje de pureza 97%