Learn More
Acetato de etilo, ULTRA RESI-ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 15538564 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Tamaño de la unidad:
4 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15538564 4 L Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 4 litros
1 options
Código de producto. 15538564
Marca: Avantor J.T.Baker 926003
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disolventes y sales de ultrapureza desarrollados para procedimientos de extracción/concentración de residuos orgánicos
    Para su uso en cromatografía de gases (GC), análisis de residuos orgánicos
CAS 141-78-6
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Clave InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nombre IUPAC etil acetato
SMILES CCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Acetate
Cantidad 4 L
Temperatura de inflamación −4.00°C (39.2°F)
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Gravedad específica 1L = 0.90kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Grado ULTRA RESI-ANALYZED
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.