Learn More
Ethyl acetate, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur, Honeywell
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl acetate |
| Densidad | 0.902g/mL at 25°C |
| Cantidad | 180 kg |
| Límite de explosión | 2.2 to 11.5%, 38°F |
| Temperatura de inflamación | −3°C (26.6°F) |
| Punto de ignición | 801°F |
| Fórmula lineal | CH3COOC2H5 |
| Presión de vapor | 73 mmHg (20°C) |
| Número UN | UN1173 |
| Beilstein | 506104 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ethyl acetate
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.