Learn More
Acetato de etilo, CHROMASOLV™ Plus, para HPLC, Honeywell™
Código de producto. 15626120
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
15626120 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15626120 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 6505281L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl acetate
CAS 141-78-6
Densidad 0.902g/mL at 25°C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 2.2 to 11.5%, 38°F
Temperatura de inflamación −3°C (26.6°F)
Punto de ignición 801°F
Fórmula molecular C4H8O2
Fórmula lineal CH3COOC2H5
Número MDL MFCD00009171
Presión de vapor 73 mmHg (20°C)
Número UN UN1173
Beilstein 506104
Sinónimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
Clave InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C
Nombre IUPAC etil acetato
Peso molecular (g/mol) 88.106
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado CHROMASOLV™ Plus
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.