Learn More
Etil acetato, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 12058598 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
5 l
25 l
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
5 LT
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12058598 5 L Recipiente de plástico 5 LT
10697212 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10386320 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10388003 2.5 L Frasco de HDPE 2.50 LT
10429750 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10182392 5 l Recipiente de metal 5 LT
10396320 25 l Recipiente de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12058598 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor E/0900/FP21
Solicitar formato a granel o personalizado
C4H8O2, número CAS-141-78-6, éster etílico de ácido acético, ácido acético, éster etílico, éster acético, éter acético, acetidina, acetoxietano, acetato de etilo, éster etílico acético, etanoato de etilo, nafta de vinagre, 2,5 l, 75 °C, CHEBI:27750, incoloro, 88,11 g/mol, XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N, etil acetato
C4H8O2, número CAS-141-78-6, éster etílico de ácido acético, ácido acético, éster etílico, éster acético, éter acético, acetidina, acetoxietano, acetato de etilo, éster etílico acético, etanoato de etilo, nafta de vinagre, 2,5 l, 75 grados C, CHEBI:27750, incoloro, 88,11 g/mol, XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N, acetato de etilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-78-6
Fórmula molecular C4H8O2
Número MDL 9171
Clave InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nombre IUPAC etil acetato
Especificaciones
Punto de fusión -83.5°C
Color Incolora
Punto de ebullición 75°C
Cantidad 5 L
Envase Recipiente de plástico
Forma física Líquido
Presión de vapor 103mbar at 20°C
Viscosidad 0.45cp at 20°C
Sinónimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
SMILES CCOC(=O)C
Peso molecular (g/mol) 88.106
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.