Learn More
Acetato de etilo, ACS, 99,5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049927
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
20 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
20 litros
4 litros
500 ml
11470520 500 mL 500 ml
11307458 1 L 1 litro
11327458 4 x 1 L 4 litros
11337458 4 L 4 litros
11317458 20 L 20 litros
5 options
Código de producto. 11470520
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 031344.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 141-78-6 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
Ethyl acetate is widely used as a solvent in cleaning of the circuit board. It is most suited for HPLC instruments and spectrophotometers including the UV-visible spectrophotometer, the IR spectrometer and the mass spectrometer. In addition, it can also be used as a solvent in column chromatography and solvent extraction. It is also used in glues, nail polish removers, decaffeinating tea and coffee and in cigarettes. It is present in confectioneries, perfumes and fruits.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-78-6
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Número MDL MFCD00009171
Clave InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nombre IUPAC etil acetato
SMILES CCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl acetate
Punto de fusión -84°C
Color Incolora
Densidad 0.902 g/mL
Punto de ebullición 77°C
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación -3°C (26°F)
Olor Sweet
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.372
Fórmula lineal CH3CO2CH2CH3
Número UN UN1173
Beilstein 506104
Índice Merck 14,3757
Información de solubilidad Miscible with ethanol,acetone,diethyl ether and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethyl acetate