missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetamidocianoacetato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7044671
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11322017 2 g 2 g
11332017 10 g 10 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11322017

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L07674.04

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 4977-62-2
Fórmula molecular C7H10N2O3
Peso molecular (g/mol) 170.17
Número MDL MFCD00009133
Clave InChI SLIRLABNGAZSHX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ethyl acetamidocyanoacetate, ethyl acetaminocyanoacetate, n-acetyl-2-cyanoglycine ethyl ester, ethyl 2-cyano-2-acetamidoacetate, acetic acid, acetylamino cyano-, ethyl ester, ethyl 2-acetylamino-2-cyanoacetate, ethyl acetamido cyano acetate, glycine, n-acetyl-2-cyano-, ethyl ester, acmc-209ki4, ethyl acetamido-cyanoacetate
PubChem CID 95422
Nombre IUPAC 2-acetamido-2-cianoacetato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(NC(C)=O)C#N

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ethyl acetamidocyanoacetate
Punto de fusión 128°C to 130°C
Cantidad 2 g
Beilstein 879845
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.17
Porcentaje de pureza 98%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.