Learn More
6-Cloroindol-2-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7057122
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15492769 1 g 1 g
15402779 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15492769
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H66483.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27034-51-1 | C11H10ClNO2 | 223.656 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27034-51-1
Fórmula molecular C11H10ClNO2
Peso molecular (g/mol) 223.656
Número MDL MFCD03084731
Clave InChI FSMZLIBWSAMADK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 6-chloroindole-2-carboxylate, 6-chloroindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 6-chloro-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 6-chloro-2-indolecarboxylic methyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid, 6-chloro-, ethyl ester, pubchem1672, ethyl 6-chloroindole-2 carboxylate, ethyl-6-chloroindole-2-carboxylate, ethyl 6-chloranyl-1h-indole-2-carboxylate, 6-chlorindole-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 7015027
Nombre IUPAC 6-cloro-1H-indol-2-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=C(C=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 6-chloroindole-2-carboxylate
Cantidad 1 g
Beilstein 169178
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.66
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido