Learn More
6-(Cloroformil)hexanoato de etilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7033576
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11494620 1 g 1 g
11404630 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11494620
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50714.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
E 6-(cloroformil)hexanoato de etilo se utiliza en los sectores de los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14794-32-2
Fórmula molecular C9H15ClO3
Peso molecular (g/mol) 206.666
Número MDL MFCD00671507
Clave InChI NYZNYLOIPHDFKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 6-chloroformyl hexanoate, 6-chloroformyl hexanoic acid ethyl ester, heptanoic acid,7-chloro-7-oxo-, ethyl ester, acmc-209czj, ethyl 6-chloroformylhexanoate, ethyl 6-chloroformyl-hexanoate, 6-chlorocarbonylhexanoic acid ethyl ester, heptanoic acid, 7-chloro-7-oxo, ethyl ester
PubChem CID 543232
Nombre IUPAC 7-cloro-7-oxoheptanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)CCCCCC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 6-(chloroformyl)hexanoate
Fórmula lineal ClCO-CH2CH2CH2CH2CH2CO2CH2CH3
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.67
Porcentaje de pureza 95%