Learn More
5-Metilisoxazol-3-carboxilato de etilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11480743
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480743 1 g 1 g
11490743 5 g 5 g
11400753 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480743 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13226.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 5-metilisoxazol-3-carboxilato de metilo es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3209-72-1
Fórmula molecular C7H9NO3
Peso molecular (g/mol) 155.15
Número MDL MFCD00085080
Clave InChI OCCIGHIQVMLYBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate, 3-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-, ethyl ester, 5-methyl-isoxazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 5-methylisoxazole-3-carboxylate ethyl, vitas-bb tbb000645, pubchem8773, 5-methylisoxazole-3-carboxylicacidethylester, acmc-1ctp0, ksc226e3b, 3-ethoxycarbonyl-5-methylisoxazole
PubChem CID 76677
Nombre IUPAC 5-metil-1,2-oxazol-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=NOC(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate
Punto de fusión 27°C to 31°C
Punto de ebullición 77°C to 79°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 109°C (228°F)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad It is insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.15
Porcentaje de pureza 95%