Learn More
5-(Clorosulfonil)-3-furoato de etilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3629716
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10041194 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10285504 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10041194 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC73303DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 256373-91-8
Fórmula molecular C7H7ClO5S
Peso molecular (g/mol) 238.638
Número MDL MFCD11109333
Clave InChI LEKOVVUPHAKDKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 5-chlorosulfonyl furan-3-carboxylate, ethyl 5-chlorosulfonyl-3-furoate, 3-furancarboxylic acid,5-chlorosulfonyl-, ethyl ester, 5-chlorosulfonyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-chlorosulfonyl furan-4-carboxylic acid ethyl ester, 3-furancarboxylic acid, 5-chlorosulfonyl-, ethyl ester
PubChem CID 10130959
Nombre IUPAC 5-clorosulfonilfurano-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=COC(=C1)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-(chlorosulfonyl)-3-furoate
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.65
Porcentaje de pureza 95%